Documentos Principais
DWK213015906
Duran® Evaporating Dish
cylinder capacity 1500 mL
Sinônimo(s):
213015906
Selecione um tamanho
10 EACH
R$ 8.098,00
R$ 8.098,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EACH
R$ 8.098,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
R$ 8.098,00
Check Cart for Availability
descrição
With Spout
embalagem
pkg of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 213015906
Capacidade do cilindro
1500 mL
Aplicação
Evaporation trays are used to evaporate excess water - or another solvent - to leave a concentrated solution or the substance dissolved in it.
Características e benefícios
  • Spout for clean pouring
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Fired-on, highly durable white ceramic
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)