Documentos Principais
DWK212165306
Duran® Erlenmeyer narrow-neck flasks
flask capacity (800 mL)
Sinônimo(s):
212165306
Selecione um tamanho
10 EACH
R$ 1.655,00
R$ 1.655,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EACH
R$ 1.655,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.17
R$ 1.655,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass 3.3 flask
flat
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
Características
without cap
embalagem
case of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 212165306
capacidade do frasco
(800 mL)
Descrição geral
  • Duran® Erlenmeyer narrow-neck conical flasks are ideal for mixing.
  • Made from borosilicate glass 3.3 for better clarity, chemical resistance, and minimal thermal expansion.
  • Heavy and uniform wall thickness facilitates its usage under extreme temperature fluctuations.
  • Easy-to-read scale with graduation marks in highly durable white enamel.
  • Marking spot for sample identification.
Easy mixing due to conical form. Fired-on, highly durable white ceramic print.
Outras notas
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)