Documentos Principais
DWK211183604
DURAN® Super duty high form beaker with spout
glass, capacity (250 mL)
Sinônimo(s):
211183604
Selecione um tamanho
10 EACH
R$ 966,00
R$ 966,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EACH
R$ 966,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.17
R$ 966,00
Check Cart for Availability
Materiais
glass
embalagem
case of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 211183604
A × Diâmetro
120 cm × 60 cm
capacidade
(250 mL)
Descrição geral
Higher impact strength, mechanical strength and stability achieved by reinforced rim. Economical due to longer life span and outstanding corrosion protection. Spout for clean pouring. White easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content. Fired-on, highly durable white ceramic print.
Outras notas
Browse all glass beakers
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)