Documentos Principais
DWK176762
Wheaton® Ampule
Sinônimo(s):
176762
Selecione um tamanho
25 EACH
R$ 4.441,00
R$ 4.441,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 EACH
R$ 4.441,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.17
R$ 4.441,00
Check Cart for Availability
Características
standard type
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® 176762
capacidade
20 mL
diâmetro × A
28 mm × 100 mm
Aplicação
Packaging samples and certified standards
Características e benefícios
  • Commonly used for packaging certified standards
  • Consistent with low background counts
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)