Documentos Principais
DC802
Sigma-Aldrich
Drop Casting Die Chip
DC802
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NC.13
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
gold/chromium electrode (Au/Cr)
descrição
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
Características
electrode 80 pin
BN/SiO2 coating
hall
embalagem
pkg of 16 die
fabricante/nome comercial
DC802
die thickness
525 μm , silicon
tamanho do eletrodo
10 nm , chrome
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)