Documentos Principais
D95603
Sigma-Aldrich
Diethyl formamidomalonate
97%
About This Item
Fórmula linear:
HCONHCH(CO2C2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
203.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
p.e.
173-176 °C/11 mmHg (lit.)
pf
53-55 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(NC=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H13NO5/c1-3-13-7(11)6(9-5-10)8(12)14-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10)
chave InChI
PFLHGSJLYNJIOF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)