Ensaio
98%
forma
powder
pb
209 °C/15 mmHg (lit.)
pf
138-140 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)NNC(C)=O
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-3(7)5-6-4(2)8/h1-2H3,(H,5,7)(H,6,8)
chave InChI
ZLHNYIHIHQEHJQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3