Documentos Principais
D80207
Sigma-Aldrich
N,N′-Dicyclohexyldithiooxamide
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H11NHCSCSNHC6H11
Número CAS:
Peso molecular:
284.48
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
97%
pf
150-154 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
S=C(NC1CCCCC1)C(=S)NC2CCCCC2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)