Key Documents
D68207
Sigma-Aldrich
1,2-Dichloro-3-nitrobenzene
99%
Sinônimo(s):
vic.-Nitro-o-dichlorobenzene
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3NO2
Número CAS:
Peso molecular:
192.00
Beilstein:
2048029
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
pb
257-258 °C (lit.)
pf
57-61 °C (lit.)
densidade
1.449 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-2-1-3-5(6(4)8)9(10)11/h1-3H
chave InChI
CMVQZRLQEOAYSW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
305.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
152 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)