D64007
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic acid
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
powder
pf
264-266 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H4Cl2O3/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,10H,(H,11,12)
chave InChI
AULKDLUOQCUNOK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3