Documentos Principais
D56004
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloroanthranilic acid
97%
Sinônimo(s):
2-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H2-2-(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
206.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
gray to brown
pf
227-230 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
chave InChI
KTHTXLUIEAIGCD-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yusuke Kouzai et al.
The New phytologist, 217(2), 771-783 (2017-10-20)
Rhizoctonia solani is a soil-borne fungus causing sheath blight. In consistent with its necrotrophic life style, no rice cultivars fully resistant to R. solani are known, and agrochemical plant defense activators used for rice blast, which upregulate a phytohormonal salicylic acid