Documentos
D42178
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromo-4-nitrophenol
98%
About This Item
Fórmula linear:
Br2C6H2(NO2)OH
Número CAS:
Peso molecular:
296.90
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
145 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(Br)cc(cc1Br)[N+]([O-])=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3