About This Item
Fórmula linear:
Br2C10H5OH
Número CAS:
Peso molecular:
301.96
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
Ensaio
99%
pf
105-107 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2cc(Br)ccc2c1Br
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?