Documentos Principais
D39185
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromo-2-butanol
85%, technical grade
About This Item
Fórmula linear:
BrCH2CH2CH(OH)CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
231.91
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
85%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.544 (lit.)
p.e.
114-115 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
2.001 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(CBr)CCBr
InChI
1S/C4H8Br2O/c5-2-1-4(7)3-6/h4,7H,1-3H2
chave InChI
PSSRAPMBSMSACN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)