Documentos Principais
D25206
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminostilbene dihydrochloride
95%
Sinônimo(s):
4,4′-Vinylenedianiline dihydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H4CH=CHC6H4NH2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
283.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
forma
powder
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.Nc1ccc(cc1)\C=C\c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C14H14N2.2ClH/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(16)10-6-12;;/h1-10H,15-16H2;2*1H/b2-1+;;
chave InChI
QHDAFTKIEDDTPV-SEPHDYHBSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)