Documentos Principais
D223158
Sigma-Aldrich
Dulcitol
97%
Sinônimo(s):
Dulcite, Galactitol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14O6
Número CAS:
Peso molecular:
182.17
Beilstein:
1721903
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
97%
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5+,6-
chave InChI
FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
A sugar alcohol and slightly sweet tastant for human taste cells.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)