Documentos Principais
D211508
Sigma-Aldrich
2,2-Diphenylpropane
≥96%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C(C6H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
196.29
Beilstein:
2041894
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.57 (lit.)
p.e.
282 °C (lit.)
pf
26-28 °C (lit.)
densidade
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H16/c1-15(2,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,1-2H3
chave InChI
MILSYCKGLDDVLM-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)