Documentos Principais
D211400
Sigma-Aldrich
2,2-difenil-1-picril-hidrazila
95%
Sinônimo(s):
2,2-Difenil-1-(2,4,6-trinitrofenil) hidrazila, DPPH, Radical 1,1-Difenil-2-picril-hidrazila
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H12N5O6
Número CAS:
Peso molecular:
394.32
Beilstein:
1846081
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
95%
pf
~135 °C (dec.) (lit.)
λmax
528 nm
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(c([N]N(c2ccccc2)c3ccccc3)c(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H12N5O6/c24-21(25)15-11-16(22(26)27)18(17(12-15)23(28)29)19-20(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H
chave InChI
HHEAADYXPMHMCT-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)