Documentos
D186406
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylsulfolane
95%
Sinônimo(s):
2,4-Dimethyltetrahydrothiophene-1,1-dioxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O2S
Número CAS:
Peso molecular:
148.22
Beilstein:
111239
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.473 (lit.)
pb
281 °C (lit.)
pf
−3 °C (lit.)
densidade
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1CC(C)S(=O)(=O)C1
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
289.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
143 °C