D177504
1,1-Dimethyl-4-phenylpiperazinium iodide
99%
Sinônimo(s):
DMPP
About This Item
Ensaio
99%
pf
234-238 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[I-].C[N+]1(C)CCN(CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H19N2.HI/c1-14(2)10-8-13(9-11-14)12-6-4-3-5-7-12;/h3-7H,8-11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
XFZJGFIKQCCLGK-UHFFFAOYSA-M
substituído por
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)