Documentos Principais
D167606
Sigma-Aldrich
Dimethyl β-ketoadipate
96%
About This Item
Fórmula linear:
CH3OCOCH2CO(CH2)2COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
188.18
Beilstein:
473533
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
96%
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCC(=O)CC(=O)OC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)