About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
147.17
Beilstein:
116452
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.542 (lit.)
p.e.
218-219 °C (lit.)
densidade
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc2oc(C)nc2c1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)