Documentos Principais
D133604
Sigma-Aldrich
trans-2,4-Dimethoxycinnamic acid
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C6H3CH=CHCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
208.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
192-194 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(OC)cc1OC)C(O)=O
InChI
1S/C11H12O4/c1-14-9-5-3-8(4-6-11(12)13)10(7-9)15-2/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)/b6-4+
chave InChI
YIKHDPHTFYWYJV-GQCTYLIASA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)