Documentos Principais
D131202
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxybenzamide
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C6H3CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
181.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
145-148 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(OC)cc(c1)C(N)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c1-12-7-3-6(9(10)11)4-8(5-7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H2,10,11)
chave InChI
YTLRWVNYANKXOW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)