D116009
2,3-Dihydroxynaphthalene
98%
Sinônimo(s):
2,3-Naphthalenediol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
161-165 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc2ccccc2cc1O
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6,11-12H
chave InChI
JRNGUTKWMSBIBF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
347.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
175 °C