Key Documents
D104973
Sigma-Aldrich
Dibenzosuberol
97%
Sinônimo(s):
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H14O
Número CAS:
Peso molecular:
210.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pb
166-169 °C/1 mmHg (lit.)
pf
91-93 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H14O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2
chave InChI
POAVRNPUPPJLKZ-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)