Documentos Principais
CVT00136
Sigma-Aldrich
Methyl 5-methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Sinônimo(s):
5-Methyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9F3N2O2
Peso molecular:
222.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(C(OC)=O)C=NN1CC(F)(F)F
InChI
1S/C8H9F3N2O2/c1-5-6(7(14)15-2)3-12-13(5)4-8(9,10)11/h3H,4H2,1-2H3
chave InChI
AAWMDUPUYVKILO-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)