Documentos
CVT00003
Sigma-Aldrich
Methyl 6-bromo-3-iodo-1H-indazole-4-carboxylate
AldrichCPR
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6BrIN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
380.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cc(Br)cc2[nH]nc(I)c12
InChI
1S/C9H6BrIN2O2/c1-15-9(14)5-2-4(10)3-6-7(5)8(11)13-12-6/h2-3H,1H3,(H,12,13)
chave InChI
AYZUZQGRXQHAMA-UHFFFAOYSA-N