Documentos Principais
CLS982613
Pyrex® culture tubes, screw cap with PTFE liner
O.D. × L 13 mm × 100 mm
Sinônimo(s):
Corning® 9826
Selecione um tamanho
288 EA
R$ 2.318,00
144 EA
R$ 4.385,00
R$ 2.318,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
288 EA
R$ 2.318,00
144 EA
R$ 4.385,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.43
R$ 2.318,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
cap (PTFE Liner)
round bottom tube
tamanho da rosca
13-415
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 144 ea
case of 288
fabricante/nome comercial
Corning 9826-13
D.E. × C
13 mm × 100 mm
cor
clear
adequação
suitable for (culture)
Descrição geral
  • Pyrex® culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
  • Includes a phenolic screw cap to facilitate handling and sealing after autoclaving.
  • The polytetrafluoroethylene (PTFE) faced glued-in rubber liner ensures a highly inert sealing face.
  • White enamel marking spot for pencil notations.
Cap with PTFE-faced, white rubber liner. White enamel marking spot.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)