Documentos Principais
CLS980020
Pyrex® test tubes, beaded rim
capacity 34 mL
Sinônimo(s):
Corning® 9800
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.43
Materiais
round bottom tube
embalagem
case of 576
pack of 72
fabricante/nome comercial
Corning 9800-20
D.E. × C
20 mm × 150 mm
capacidade
34 mL
Descrição geral
Beaded rim. Made from special machine-made tubing to give optimum wall thickness. Well annealed, resistant to heat, and chemically stable. Rims are fire-polished. 25 mm tubes do not have marking spot.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)