Documentos Principais
CLS9610100
Pyrex® graduated weathering test
volume 100 mL, O.D. × H 37 mm × 200 mm
Sinônimo(s):
Corning® 9610
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 592,00
R$ 592,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 592,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
R$ 592,00
Check Cart for Availability
Materiais
conical bottom tube
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
Corning 9610-100
faixa de medição de volume
100 mL
D.E. × A
37 mm × 200 mm
Descrição geral
Graduated upward to 0.5 mL in divisions of 0.05 mL, from 0.5 mL to 3 mL in 0.1 mL divisions, from 3 mL to 5 mL in 0.5 mL divisions and from 5 mL to 100 mL in 1 mL divisions. Made with a 3 mm vent hole located 180° from the front of the tube.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)