Documentos Principais
CLS77227
Pyrex® tissue grinder
capacity 7 mL, body O.D. × H 15 mm × 117 mm
Sinônimo(s):
Corning® 7722
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.024,00
R$ 1.024,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.024,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
R$ 1.024,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Corning 7722-7
corpo D.E. × A
15 mm × 117 mm
capacidade
7 mL
Descrição geral
Supplied with two pestles to ensure dissociation of cells into fine particles with minimal damage to cell nuclei. Use the large clearance pestle for initial reduction of soft tissue. Complete the homogenization with the small clearance pestle. Particularly useful in enzyme studies where heat build-up must be avoided.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)