Documentos Principais
CLS763022
Pyrex® PTFE key-hole stopper, color-coded
yellow, stopper size 22
Sinônimo(s):
flask stopper, flask stoppers, stoppers, Corning® 7630
Selecione um tamanho
6 EA
R$ 465,00
R$ 465,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
6 EA
R$ 465,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.43
R$ 465,00
Check Cart for Availability
tamanho da tampa
22
fabricante/nome comercial
Corning 7630-22
cor
yellow
Descrição geral
These chemically resistant Pyrex keyhole stoppers are made are made from PTFE and conform to stopper dimensions. The color-coded keys make sorting and selecting the correct size much faster and easier. These stoppers may be used in place of conventional glass flask stoppers
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)