Documentos Principais
CLS710325
Pyrex® volumetric pipette, to contain, to deliver, Class A
blue, volume 25 mL, accuracy: 0.03 mL
Sinônimo(s):
Corning® 7103
Selecione um tamanho
6 EA
R$ 741,00
R$ 741,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
6 EA
R$ 741,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
R$ 741,00
Check Cart for Availability
Materiais
glass
Características
class A
graduation
embalagem
case of 6 ea
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Corning 7103-25
faixa de medição de volume
25 mL, accuracy: 0.03 mL
Comprimento
521 mm
capacidade
25 mL
cor
blue
Descrição geral
  • Pyrex® volumetric pipettes offer high precision measurement of liquids.
  • Calibrated "To Contain" (bottom line) and "To Deliver" (top line) to specifications for Class A.
  • Color-coded with colored graduations for easy identification.
  • Calibration lines enameled onto the glass to ensure volume accuracy.
Calibrated "To Contain" (bottom line) and "To Deliver" (top line) to specifications for Class A.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)