Documentos Principais
CLS7098025
Pyrex® VISTA Erlenmeyer flask, narrow-mouth
capacity 25 mL
Sinônimo(s):
conical flask, conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, Corning® 70980
Selecione um tamanho
24 EA
R$ 810,00
R$ 810,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
24 EA
R$ 810,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 810,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
narrow-mouth
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
embalagem
pack of 12
case of 24
fabricante/nome comercial
Corning 70980-25
capacidade
25 mL
Descrição geral
These narrow mouth Erlenmeyer flasks have uniform wall thickness which provide the proper balance between mechanical strength and thermal shock resistance. Approximate graduations are in durable blue enamel. An extra large marking space is also provided.
Outras notas
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)