Documentos Principais
CLS6796220
Corning® hotplate and stirrer, 4in x 5in
AC/DC input 230 V AC (CEE7-7 plug for use in Asia, Africa, Australia)
Sinônimo(s):
stirrers
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.402,00
R$ 3.402,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.402,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.72
R$ 3.402,00
Check Cart for Availability
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Corning 6796-220
disponibilidade
not available in USA, Canada and EU
stirring range measuring range
60-1100 rpm
faixa de medição de temperatura
77-1022 °F
L × C × P
4.4 in. × 5.8 in. × 7.3 in.
placa L × C
4 in. × 5 in.
cor
none
Outras notas
Includes 1 x 3/8 in. stir bar
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)