Documentos Principais
CLS6400250
Pyrex® Squibb separatory funnel, Pyrex® jointed stopper, jointed stopcock
Sinônimo(s):
Corning® 6400
Selecione um tamanho
4 EA
R$ 3.996,00
R$ 3.996,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
4 EA
R$ 3.996,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 3.996,00
Check Cart for Availability
tamanho da torneira
2
tamanho da tampa
22
fabricante/nome comercial
Corning 6400-250
corpo D.E.
77 mm
haste D.E. × C
10 mm × 65 mm , below stopcock
Categorias relacionadas
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)