Documentos Principais
CLS63024250
PYREXPLUS® single metric scale graduated cylinders, with protective coating
volume 250 mL
Sinônimo(s):
Corning® 63024
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 889,00
4 EA
R$ 2.554,00
R$ 889,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 889,00
4 EA
R$ 2.554,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
R$ 889,00
Check Cart for Availability
Características
subdivision 2.0 mL
fabricante/nome comercial
Corning 63024-250
tol. measuring range
1.4 mL
volume
250 mL
Descrição geral
  • Calibrated "to deliver"
  • Single metric scale
  • Protective plastic coating to help prevent glass from shattering & reduces spills
  • Autoclavable (121 °C)
  • Resistant to thermal shock
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)