Documentos
CLS614065
Pyrex® long stem funnel with beaded edge
top I.D. 65 mm
Sinônimo(s):
Corning® 6140
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
fabricante/nome comercial
Corning 6140-65
haste D.E.
8 mm
topo D.I.
65 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
60° cone angle. Stem length is 150 mm.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.