CLS56402L
Pyrex® volumetric flask, class A with Pyrex® ST stopper
capacity 2,000 mL
Sinônimo(s):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5640
Selecione um tamanho
R$ 943,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 943,00
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
long
tamanho da tampa
27
esterilidade
non-sterile
Características
class A
closure type ST stopper
embalagem
pack of 4 ea
fabricante/nome comercial
Corning 5640-2L
tol. measuring range
0.50 mL
capacidade
2,000 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)