Documentos Principais
CLS4960500
Pyrex® round-bottom three neck vertical unequal height flask
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 34/45
Sinônimo(s):
bottom flask, flask round, flask round bottom
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.541,00
4 EA
R$ 4.010,00
R$ 2.541,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.541,00
4 EA
R$ 4.010,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 2.541,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Junta
center joint: ST/NS34/45
side joint ST/NS24/40
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper joint
embalagem
pack of 1
case of 4
fabricante/nome comercial
Corning 4960-500
capacidade
500 mL
tamanho do gargalo
(1)
Descrição geral
With full length joints.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)