Documentos Principais
CLS3621050M
Pyrex® Hirsch funnel, with fritted disc
top I.D. 50 mm, porosity 10-15 μm
Sinônimo(s):
Corning® 36210
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 542,00
R$ 542,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 542,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
R$ 542,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
fabricante/nome comercial
Corning 36210-50M
diâmetro do disco
20 mm
diâmetro do filtro
20 mm
haste D.E. × C
8 mm × 75 mm
topo D.I.
50 mm
tamanho de poro
10-15 μm porosity
Categorias relacionadas
Descrição geral
This type is very useful in preparation work, or in making separations where it is necessary to wash the precipitate and redissolve with chemicals which would attack filter paper.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)