Documentos Principais
CLS304625
Pyrex® Lifetime Red single metric scale graduated cylinder, with reinforced bead
volume 25 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3046
Selecione um tamanho
18 EA
R$ 2.531,00
R$ 2.531,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
18 EA
R$ 2.531,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
R$ 2.531,00
Check Cart for Availability
Características
subdivision 0.2 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3046-25
tol. measuring range
0.3 mL
volume
25 mL
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)