CLS3042100
Pyrex® Lifetime Red™ single metric scale graduated cylinder
volume 100 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3042
Selecione um tamanho
R$ 1.743,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.743,00
Produtos recomendados
Características
subdivision 1.0 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3042-100
tol. measuring range
0.6 mL
volume
100 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Calibrated "to contain"
- Single metric scale
- White enamel scale against red band
- Removable PE bumperguard
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)