Documentos Principais
CLS30244L
Pyrex® single metric scale graduated cylinder, calibrated to deliver
volume 4,000 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3024
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.448,00
R$ 3.448,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.448,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
R$ 3.448,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Características
subdivision 50.0 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3024-4L
tol. measuring range
50.0 mL
volume
4,000 mL
Descrição geral
  • Removable PE bumperguard supplied with 25 mL through 1,000 mL sizes
The assortment pack is designed for the low volume user and contains one each of 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)