Documentos Principais
CLS29822L
Pyrex® graduated cylinders with Pyrex® stopper
volume 2,000 mL
Sinônimo(s):
Corning® 2982
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 824,00
R$ 824,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 824,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
R$ 824,00
Check Cart for Availability
Características
subdivision 20.0 mL
fabricante/nome comercial
Corning 2982-2L
tol. measuring range
10.0 mL
volume
2,000 mL
Descrição geral
  • Single metric scale
  • Calibrated "to contain"
  • White enamel graduations
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)