Documentos Principais
CLS2679425
Corning® polypropylene closure
orange
Sinônimo(s):
Corning closure
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
descrição
fits neck O.D. 25 mm
fabricante/nome comercial
Corning 26794-25
cor
orange
Descrição geral
For culture tubes and flasks with long rimless necks. Position closure open for gas exhange or closed for humidified environment. Internal drip ring minimizes contamination.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)