Documentos Principais
CLS210525
Pyrex® serialized/certified class A colored scale burettes, with PTFE stopcock plug
volume 25 mL, accuracy: 0.03 mL
Sinônimo(s):
burettes, glass burettes
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 830,00
R$ 830,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 830,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
R$ 830,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
Características
subdivision 0.10 mL
fabricante/nome comercial
Corning 2105-25
faixa de medição de volume
25 mL, accuracy: 0.03 mL
volume
25 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Corning® 2105
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)