Documentos Principais
CLS16842024
Pyrex® PARR weighing bottle with short length external ST joints
capacity 4 mL
Sinônimo(s):
glass bottle
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 3.369,00
R$ 3.369,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 3.369,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 3.369,00
Check Cart for Availability
Materiais
PBT cap
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Junta
joint ST/NS24/12
Características
cap
embalagem
case of 12 ea
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Corning 1684-2024
D.E. × A
20 mm × 24 mm
capacidade
4 mL
conector
45
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)