CF0016
4-Ethoxycarbonylphenoxytetrafluorobromoethane
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
Aplicação
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.